4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32503.03
H32503.06
H32503.03EA
46.1
EUR
H32503.03
H32503.06
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 7474-31-9
Molecular Formula: C18H20N2O3
Formula Weight: 312.37
Melting Point: 149-154°
MDL No.: MFCD09757554
Formula:
C₁₈H₂₀N₂O₃ Pto. de fusión: 149…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09757554 Núm. CAS: 7474-31-9 |