3,4,5-Trimethoxybenzoic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1093-25G
T1093-5G
TCIAT1093-25GEA
269
EUR
TCIAT1093-25G
TCIAT1093-5G
3,4,5-Trimethoxybenzoic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
3,4,5-Trimethoxybenzoic anhydride
Formula:
C₂₀H₂₂O₉ MW: 406,383 g/mol |
Número MDL:
MFCD00017155 Núm. CAS: 1719-88-6 EINECS: 217-010-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Morpholine Method) | min. 95.0 % |
Melting point | 156.0 to 161.0 deg-C |