5-Chloro-2-benzoxazolinone 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

228951000 228950250
ACRO228951000EA 80.8 EUR
ACRO228951000 ACRO228950250
5-Chloro-2-benzoxazolinone 98%
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Formula: C₇H₄ClNO₂
Pto. de fusión: 189…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005717
Núm. CAS: 95-25-0
EINECS: 202-403-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 194 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR