1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1343-1G
D1343-5G
TCIAD1343-1GEA
48
EUR
TCIAD1343-1G
TCIAD1343-5G
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide ≥98.0% (by HPLC)
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
Formula:
C₁₂H₁₉IN₂ |
Número MDL:
MFCD00011976 Núm. CAS: 54-77-3 EINECS: 200-213-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |