2-Ethylhexyl diphenyl phosphate ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1021-25G P1021-500G
TCIAP1021-25GEA 18 EUR
TCIAP1021-25G TCIAP1021-500G
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate ≥90.0% (por GC)
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
Formula: C₂₀H₂₇O₄P
Pto. Ebullición: 232°C
Pto. de fusión: –30°C
Pto. de inflamación: 224°C
Número MDL: MFCD00059949
Núm. CAS: 1241-94-7
EINECS: 214-987-2
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83be00f3677658ceea3a13de6cf4dc2acd8d58e5&vid=83be00f3677658ceea3a13de6cf4dc2acd8d58e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0870 to 1.0930
Refractive index n20/D 1.5080 to 1.5110