Diphenyl phosphate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
225690050 225690250
ACRO225690050EA 69.3 EUR
ACRO225690050 ACRO225690250
Diphenyl phosphate 99%
Diphenyl phosphate
Formula: C₁₂H₁₁O₄P
Pto. de fusión: 63…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003033
Núm. CAS: 838-85-7
EINECS: 212-657-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %