Diphenyl phosphate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L02121.06 L02121.14 L02121.22
L02121.06EA 45.7 EUR
L02121.06 L02121.14 L02121.22
Diphenyl phosphate ≥97%
Diphenyl phosphate
Purity: 97% CAS No.: 838-85-7 Molecular Formula: C12H11O4P Formula Weight: 250.19 Melting Point: 62-70° Beilstein Reference: 1379164
Formula: C₁₂H₁₁O₄P
MW: 250,19 g/mol
Pto. de fusión: 62…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003033
Núm. CAS: 838-85-7
EINECS: 212-657-2