Erbium(III) isopropoxide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Erbium(III) i-propoxide
36613.03 36613.06
36613.03EA 113 EUR
36613.03 36613.06
Erbium(III) isopropoxide
Erbium(III) isopropoxide
CAS No.: 14814-07-4 Molecular Formula: C9H21ErO3 Formula Weight: 344.52 Flash Point: 58°(138°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00144253
Formula: C₉H₂₁ErO₃
Pto. de fusión: 325 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 58 °C (138 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144253
Núm. CAS: 14814-07-4
ADR: 4.1,III