Lanthanum(III) isopropoxide (40% La)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
14616.02 14616.04 14616.09
14616.02EA 75.9 EUR
14616.02 14616.04 14616.09
Lanthanum(III) isopropoxide (40% La)
Lanthanum(III) isopropoxide
CAS No.: 19446-52-7 Molecular Formula: C9H21LaO3 Formula Weight: 316.18 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Alcohol-like Melting Point: 120-128° Boiling Point: 170°/0.04mm subl. UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00015305
Formula: C₉H₂₁LaO₃
Pto. Ebullición: 170 °C (0,04 mmHg) (subl.)
Pto. de fusión: 120…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015305
Núm. CAS: 19446-52-7
ADR: 4.1,III