Ytterbium(III) isopropoxide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ytterbium(III) i-propoxide
Ampuled under argon
39579.03 39579.06
39579.03EA 151 EUR
39579.03 39579.06
Ytterbium(III) isopropoxide
Ytterbium(III) isopropoxide
CAS No.: 6742-69-4 Molecular Formula: C9H21O3Yb Formula Weight: 350.31 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Odourless Boiling Point: 190-200°/0.2mm subl. UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00145532
Formula: C₉H₂₁O₃Yb
Pto. Ebullición: 190…200 °C (0,2 mmHg) (subl.)
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145532
Núm. CAS: 6742-69-4
UN: 2925
ADR: 4.1,III