Copper(II) isopropoxide ≥98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
35821.06
35821.14
35821.03
35821.06EA
273
EUR
35821.06
35821.14
35821.03
Copper(II) isopropoxide ≥98% (metals basis)
Copper(II) isopropoxide
Purity: 98%
CAS No.: 23578-23-6
Molecular Formula: [(CH3)2CHO]2Cu
Formula Weight: 181.73
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3180
MDL No.: MFCD00074982
Formula:
C₆H₁₄CuO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074982 Núm. CAS: 23578-23-6 UN: 3181 ADR: 4.1,III |