2-Chloronicotinoyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C1604-25G
C1604-5G
TCIAC1604-25GEA
136
EUR
TCIAC1604-25G
TCIAC1604-5G
2-Chloronicotinoyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Chloronicotinoyl chloride
Formula:
C₆H₃Cl₂NO Pto. Ebullición: 120°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00051677 Núm. CAS: 49609-84-9 UN: 3261 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...