N,N-Diethylnicotinamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Nicotinic Acid Diethylamide
114471000 114470250
ACRO114471000EA 127 EUR
ACRO114471000 ACRO114470250
N,N-Diethylnicotinamide 97%
N,N-Diethylnicotinamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Pto. Ebullición: 296…300 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006386
Núm. CAS: 59-26-7
EINECS: 200-418-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)