6-Aminonicotinamide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L06692.03 L06692.06
L06692.03EA 69.3 EUR
L06692.03 L06692.06
6-Aminonicotinamide 99%
6-Aminonicotinamide
Purity: 99% CAS No.: 329-89-5 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 246-248° Beilstein Reference: 116042
Formula: C₆H₇N₃O
Pto. de fusión: 246…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006327
Núm. CAS: 329-89-5
EINECS: 206-349-7