6-Aminonicotinamide
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos:
6-Aminopyridine-3-carboxamide
10009315-100
10009315-250
10009315-500
10009315-1
CAYM10009315-100EA
22
EUR
CAYM10009315-100
CAYM10009315-250
CAYM10009315-500
CAYM10009315-1
6-Aminonicotinamide
6-Aminonicotinamide
Formula:
C₆H₇N₃O |
Número MDL:
MFCD00006327 Núm. CAS: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |