N-Methylnicotinamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Methylcarbamoyl)pyridine
M0374-10G
M0374-25G
TCIAM0374-10GEA
56
EUR
TCIAM0374-10G
TCIAM0374-25G
N-Methylnicotinamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Methylnicotinamide
Formula:
C₇H₈N₂O MW: 136,1512 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006384 Núm. CAS: 114-33-0 EINECS: 204-046-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |