Phenyl-2-pyridyl ketone oxime ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Phenyl 2-Pyridyl Ketoxime
P0223-1G
P0223-5G
TCIAP0223-1GEA
19
EUR
TCIAP0223-1G
TCIAP0223-5G
Phenyl-2-pyridyl ketone oxime ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Phenyl-2-pyridyl ketone oxime
Formula:
C₁₂H₁₀N₂O MW: 198,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006310 Núm. CAS: 1826-28-4 EINECS: 217-374-8 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |