2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H33003.03 H33003.09
H33003.03EA 54.5 EUR
H33003.03 H33003.09
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311987
Núm. CAS: 261635-93-2