5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43818.0005
8.43818.0025
8.43818.0005EA
53.1
EUR
8.43818.0005
8.43818.0025
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid para síntesis, Sigma-Aldrich®
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formula:
C₁₂H₈FNO₂ |
Núm. CAS:
364064-17-5 |
Resultados test especificaciones
Melting Point | 215 °C |
Molar Mass | 217.20 g/mol |
Density | 0.5 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.7 (5 g/l, H2O, 20 °C) |