3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L19611.06
L19611.14
L19611.06EA
33.4
EUR
L19611.06
L19611.14
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Purity: 98+%
CAS No.: 17789-14-9
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Flash Point:
Formula:
C₉H₉BrO₂ Pto. Ebullición: 132…133 °C (8 mmHg) Densidad: 1,514 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003209 Núm. CAS: 17789-14-9 EINECS: 241-766-8 |