Tris(pentafluorophenyl)borane ≥98.0% (by NMR)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(perfluorophenyl)borane
T2313-1G T2313-5G
TCIAT2313-1GEA 93 EUR
TCIAT2313-1G TCIAT2313-5G
Tris(pentafluorophenyl)borane ≥98.0% (by NMR)
Tris(pentafluorophenyl)borane
Formula: C₁₈BF₁₅
MW: 511.98 g/mol
Pto. de fusión: 128°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00269813
Núm. CAS: 1109-15-5
EINECS: 213-504-2
Índice Merck: 14,09755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd0e5824a4c40cbe7793af157106b4548f98a939&vid=dd0e5824a4c40cbe7793af157106b4548f98a939&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (NMR) min. 98.0 atom%
Water max. 1.0 %