MOPS solución tampón pH 7 (0,5 mol/l)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62839.AK
J62839.AE
J60328.AE
J60328.AK
J62839.AKEA
113
EUR
J62839.AK
J62839.AE
J60328.AE
J60328.AK
MOPS solución tampón pH 7 (0,5 mol/l)
Tampones
Tampones biológicos
CAS No.: 1132-61-2
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00006183