MOPS solución tampón pH 9 (1 mol/l)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62261.AK
J62261.AP
J60097.AK
J61797.AK
J61797.AP
J61821.AK
J61821.AP
J61843.AK
J61843.AP
J61958.AK
J61958.AP
J62261.AKEA
98
EUR
J62261.AK
J62261.AP
J60097.AK
J61797.AK
J61797.AP
J61821.AK
J61821.AP
J61843.AK
J61843.AP
J61958.AK
J61958.AP
MOPS solución tampón pH 9 (1 mol/l)
Tampones
Tampones biológicos
CAS No.: 1132-61-2
Physical form: liquid
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00006183