2,3,3-Trimethylindolenine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
140160250 140161000 140162500
ACRO140160250EA 77.7 EUR
ACRO140160250 ACRO140161000 ACRO140162500
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Formula: C₁₁H₁₃N
Pto. Ebullición: 228…229 °C (744 mmHg)
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005724
Núm. CAS: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %