2,3,3-Trimethylindolenine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B22410.06
B22410.14
B22410.06EA
35.8
EUR
B22410.06
B22410.14
2,3,3-Trimethylindolenine ≥98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Purity: 98%
CAS No.: 1640-39-7
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5470
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 228-229°
Beilstein Reference: 119740
MDL No.: MFCD00005724
Formula:
C₁₁H₁₃N MW: 159,23 g/mol Pto. Ebullición: 228…229 °C Pto. de fusión: 6…8 °C Densidad: 0,992 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005724 Núm. CAS: 1640-39-7 EINECS: 216-685-6 |