2,3,3-Trimethylindolenine ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
T0766-25ML T0766-500ML T0766-100ML
TCIAT0766-25MLEA 61 EUR
TCIAT0766-25ML TCIAT0766-500ML TCIAT0766-100ML
2,3,3-Trimethylindolenine ≥97.0% (by total nitrogen basis)
2,3,3-Trimethylindolenine
Formula: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Pto. Ebullición: 229°C
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00005724
Núm. CAS: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87c8a439e22d496d3b85bb9644c3ff46944d7787&vid=87c8a439e22d496d3b85bb9644c3ff46944d7787&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %