Di(2-pyridyl) ketone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
155670050 155670250
ACRO155670050EA 153 EUR
ACRO155670050 ACRO155670250
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Formula: C₁₁H₈N₂O
Pto. de fusión: 53…55 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006288
Núm. CAS: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %