Di(2-pyridyl) ketone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Di(pyridin-2-yl)methanone
H55322.03
H55322.06
H55322.14
H55322.03EA
48.5
EUR
H55322.03
H55322.06
H55322.14
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Purity: 99%
CAS No.: 19437-26-4
Molecular Formula: C11H8N2O
Formula Weight: 184.20
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 52-55°
Beilstein Reference: 126598
MDL No.: MFCD00006288
Formula:
C₁₁H₈N₂O MW: 184,20 g/mol Pto. de fusión: 52…55 °C Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006288 Núm. CAS: 19437-26-4 EINECS: 243-067-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) | White to pale brown |
Form | Solid |
Assay (unspecified) |
|