10,11-Dihydrocarbamazepine ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L17271.MD
L17271.MF
L17271.MDEA
138
EUR
L17271.MD
L17271.MF
10,11-Dihydrocarbamazepine ≥99%
10,11-Dihydrocarbamazepine
Purity: 99%
CAS No.: 3564-73-6
Molecular Formula: C15H14N2O
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 204-206°
Beilstein Reference: 196969
Formula:
C₁₅H₁₄N₂O Pto. de fusión: 204…206 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005072 Núm. CAS: 3564-73-6 EINECS: 222-649-0 |