Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: 1-(4-Bromophenyl)-2-phenylethanone

B22159.03 B22159.06
B22159.03EA 52.7 EUR
B22159.03 B22159.06
Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-bromophenyl ketone

Purity: 98% CAS No.: 2001-29-8 Molecular Formula: C14H11BrO Formula Weight: 275.14 Melting Point: 109-112° Beilstein Reference: 2211322

Formula: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,14 g/mol
Pto. de fusión: 109…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016331
Núm. CAS: 2001-29-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR