Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-(4-Bromophenyl)-2-phenylethanone
B2020-1G
B2020-5G
TCIAB2020-1GEA
39
EUR
TCIAB2020-1G
TCIAB2020-5G
Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥97.0% (por GC)
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Formula:
C₁₄H₁₁BrO MW: 275,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD00016331 Núm. CAS: 2001-29-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 111.0 to 115.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |