4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33909.06
H33909.14
H33909.06EA
110
EUR
H33909.06
H33909.14
4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
4-Methylsalicylaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 698-27-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 222-223°
MDL No.: MFCD00799550
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. Ebullición: 222…223 °C Pto. de fusión: 58…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00799550 Núm. CAS: 698-27-1 EINECS: 211-813-7 |