Dichloromethyloctylsilane ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Octylmethyldichlorosilane, Dichloro(methyl)(octyl)silane
L16565.09
L16565.18
L16565.09EA
22.2
EUR
L16565.09
L16565.18
Dichloromethyloctylsilane ≥98%
Dichloromethyloctylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 14799-93-0
Molecular Formula: C9H20Cl2Si
Formula Weight: 227.25
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4435
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1740697
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00042606
Formula:
C₉H₂₀Cl₂Si MW: 227,25 g/mol Pto. Ebullición: 224…226 °C Densidad: 0,794 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042606 Núm. CAS: 14799-93-0 EINECS: 238-863-2 UN: 2987 ADR: 8,II |