Mercurio dicloruro 54 g/l en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC306817.0500 MC306817.1000
PRLSMC306817.0500EA 0 EUR
PRLSMC306817.0500 PRLSMC306817.1000
Mercurio dicloruro 54 g/l en solución acuosa
Mercurio dicloruro
Formula: HgCl₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011041
Núm. CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 2922
ADR: 8,III