4'-tert-Butylpropiophenone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1609-1ML B1609-5ML
TCIAB1609-1MLEA 55 EUR
TCIAB1609-1ML TCIAB1609-5ML
4'-tert-Butylpropiophenone ≥95.0% (por GC)
4'-tert-Butylpropiophenone
Formula: C₁₃H₁₈O
Pto. Ebullición: 162°C
Número MDL: MFCD00100434
Núm. CAS: 71209-71-7
EINECS: 275-265-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=487a52e59ae2985b7bb31819f339b7cd936ce801&vid=487a52e59ae2985b7bb31819f339b7cd936ce801&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %