4-tert-Butylbenzophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L06386.03 L06386.06
L06386.03EA 49 EUR
L06386.03 L06386.06
4-tert-Butylbenzophenone ≥98%
4-tert-Butylbenzophenone
Purity: 98% CAS No.: 22679-54-5 Molecular Formula: C17H18O Formula Weight: 238.32 Flash Point: 150°(302°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 168-170°/2mm Beilstein Reference: 2100075 MDL No.: MFCD00017255
Formula: C₁₇H₁₈O
Pto. Ebullición: 168…170 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017255
Núm. CAS: 22679-54-5
EINECS: 245-154-1