2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1313-25G H1313-5G
TCIAH1313-25GEA 128 EUR
TCIAH1313-25G TCIAH1313-5G
2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone
Formula: C₁₅H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 158°C
Número MDL: MFCD00002221
Núm. CAS: 3516-95-8
EINECS: 222-521-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f005a6fbedeb548381af4e3adf678e2a2412f4dc&vid=f005a6fbedeb548381af4e3adf678e2a2412f4dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %