3,4-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3347-25G D3347-5G
TCIAD3347-25GEA 84 EUR
TCIAD3347-25G TCIAD3347-5G
3,4-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dihydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Número MDL: MFCD00477203
Núm. CAS: 10425-11-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e551fb6d88474c70b76a5ab2a7105152fea3013d&vid=e551fb6d88474c70b76a5ab2a7105152fea3013d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C