2,2'-Dihydroxybenzophenone ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(2-hydroxyphenyl)methanone
D1099-10G D1099-25G
TCIAD1099-10GEA 114 EUR
TCIAD1099-10G TCIAD1099-25G
2,2'-Dihydroxybenzophenone ≥99.0% (por GC)
2,2'-Dihydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.2167 g/mol
Número MDL: MFCD00002217
Núm. CAS: 835-11-0
EINECS: 212-639-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1470d8c128d78c3a485608450cee4b11d1657e8&vid=f1470d8c128d78c3a485608450cee4b11d1657e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency