Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
11314.09
11314.18
11314.09EA
72.5
EUR
11314.09
11314.18
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 15280-55-4
Molecular Formula: Dy(OOCCH3)3.4H2O
Formula Weight: 411.68 (339.62anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013033
Formula:
C₆H₉DyO₆·4H₂O MW: 411,68 g/mol Pto. de fusión: 120 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013033 Núm. CAS: 15280-55-4 EINECS: 242-565-8 |