Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14595.14
14595.22
14595.14EA
85.6
EUR
14595.14
14595.22
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15280-55-4
Molecular Formula: Dy(OOCCH)3.4H2O
Formula Weight: 411.68 (339.62anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013033
Formula:
C₆H₉DyO₆·4H₂O Pto. de fusión: 120 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013033 Núm. CAS: 15280-55-4 EINECS: 242-565-8 |