3-Methoxy-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Methoxy-2-methylaniline
M1493-25G M1493-5G
TCIAM1493-25GEA 258 EUR
TCIAM1493-25G TCIAM1493-5G
3-Methoxy-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methoxy-o-toluidine
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06412568
Núm. CAS: 19500-02-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05a1877fab8f7204d47107a79f782c89dc04c8bc&vid=05a1877fab8f7204d47107a79f782c89dc04c8bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %