N-Allylaniline 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
102870250 102871000 102870050
ACRO102870250EA 162 EUR
ACRO102870250 ACRO102871000 ACRO102870050
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133.19 g/mol
Pto. Ebullición: 218…220 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.982 g/cm³
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008638
Núm. CAS: 589-09-3
EINECS: 209-633-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in chloroform)