N-Allylaniline 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H55821.03 H55821.06 H55821.14
H55821.03EA 0 EUR
H55821.03 H55821.06 H55821.14
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133.19 g/mol
Pto. Ebullición: 218…220 °C
Densidad: 0.982
Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008638
Núm. CAS: 589-09-3
EINECS: 209-633-9