N-Allylaniline ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0880-25ML A0880-500ML A0880-100ML
TCIAA0880-25MLEA 64 EUR
TCIAA0880-25ML TCIAA0880-500ML TCIAA0880-100ML
N-Allylaniline ≥99.0% (por GC)
N-Allylaniline
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133.19 g/mol
Pto. de inflamación: 89°C
Número MDL: MFCD00008638
Núm. CAS: 589-09-3
EINECS: 209-633-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449892752bdafa85fbc95f14ac73a295f3f4b45b&vid=449892752bdafa85fbc95f14ac73a295f3f4b45b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %