1-Methoxy-2-butanol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0747-25ML
M0747-500ML
TCIAM0747-25MLEA
17
EUR
TCIAM0747-25ML
TCIAM0747-500ML
1-Methoxy-2-butanol ≥93.0% (por GC)
1-Methoxy-2-butanol
Formula:
C₅H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 135°C Pto. de inflamación: 39°C |
Número MDL:
MFCD00059143 Núm. CAS: 53778-73-7 EINECS: 258-763-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |