2-Methyl-3-hexanol
Proveedor: TCI
Atención
M1266-25ML M1266-5ML
TCIAM1266-25MLEA 95 EUR
TCIAM1266-25ML TCIAM1266-5ML
2-Methyl-3-hexanol
2-Methyl-3-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
MW: 116,201 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00004577
Núm. CAS: 617-29-8
EINECS: 210-508-6
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3fc30c35ae25c4200e5509e9ba1e45773e3fd38&vid=d3fc30c35ae25c4200e5509e9ba1e45773e3fd38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %