3-Methyl-1-hexanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1246-1G M1246-5G
TCIAM1246-1GEA 75 EUR
TCIAM1246-1G TCIAM1246-5G
3-Methyl-1-hexanol ≥97.0% (por GC)
3-Methyl-1-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD01321178
Núm. CAS: 13231-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86e1e7cfad45e3014dd65dce8820a8d3af4a155f&vid=86e1e7cfad45e3014dd65dce8820a8d3af4a155f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %