Nonylphenol (mixture of isomers)
Proveedor: TCI
Peligro
N0300-25ML N0300-500ML
TCIAN0300-25MLEA 17 EUR
TCIAN0300-25ML TCIAN0300-500ML
Nonylphenol (mixture of isomers)
Nonylphenol (mixture of isomers)
Formula: C₁₅H₂₄O
Pto. de inflamación: 150°C
Número MDL: MFCD00002396
Núm. CAS: 84852-15-3
EINECS: 284-325-5
UN: 3145
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) many component mixture