D-(+)-Cellobiose octaacetate
Proveedor: Thermo Scientific
L08780.06
L08780.14
L08780.06EA
37.9
EUR
L08780.06
L08780.14
D-(+)-Cellobiose octaacetate
D-(+)-Cellobiose octaacetate
CAS No.: 5346-90-7
Molecular Formula: C28H38O19
Formula Weight: 678.59
Melting Point: 224-231°
Beilstein Reference: 79280
Merck Reference: 14,1961
Optical Rotation: +40° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00009600
Formula:
C₂₈H₃₈O₁₉ MW: 678,59 g/mol Pto. de fusión: 224…231 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009600 Núm. CAS: 5346-90-7 EINECS: 226-304-5 Índice Merck: 14,1961 |